Merck
712582
Sigma-Aldrich
O-[N-(3-マレイミドプロピオニル)アミノエチル]-O'-[3-(N-スクシンイミジルオキシ)-3-オキソプロピル]トリエチレングリコール
≥90% (NMR)
別名:
N-[15-[(2,5-ジオキソ-1-ピロリジニル)オキシ]-15-オキソ-3,6,9,12-テトラオキサペンタデカ-1-イル]-2,5-ジヒドロ-2,5-ジオキソ-1H-ピロール-1-プロパンアミド, 単分散Mal-PEG4-NHS-エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H31N3O11
CAS番号:
分子量:
513.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90% (NMR)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
NHS ester
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
InChI Key
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
712582-BULK:
712582-VAR:
712582-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation.
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation.