アッセイ
≥98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: linker
mp
70-73 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 100 mg/mL
DMF: soluble (lit.)(lit.)
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
InChI Key
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9794-BULK:
M9794-VAR:
M9794-100MG:4548174011317
M9794-25MG:4548174011331
M9794-10MG:4548174011324