About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O6
CAS番号:
分子量:
252.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
おすすめの製品
アッセイ
≥95%
反応適合性
reagent type: linker
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
InChI Key
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3884-VAR:
M3884-BULK:
M3884-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック