Merck
671630
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16,19,22,25,32,35,38,41,44,47,50,53-ヘキサデカオキサ-28,29-ジチアヘキサペンタコンタン二酸 ジ-N-スクシンイミジル エステル
≥94% (oligomer purity)
別名:
PEG NHS ester disulfide (n=7)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H80N2O24S2
CAS番号:
分子量:
1109.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94% (oligomer purity)
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C46H80N2O24S2/c49-41-1-2-42(50)47(41)71-45(53)5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-73-74-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-46(54)72-48-43(51)3-4-44(48)52/h1-40H2
InChI Key
CIAGMHUFXZNZOO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
リンカー分子として一般に使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
671630-100MG:
671630-500MG:
671630-BULK:
671630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
668796-5G4061837396304
668796-25G4061832734811
671630-100MG4061832735153
671630-500MG4061838136312