アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C39H65N3O17S2/c43-35(7-34-60-61-36-3-1-2-8-41-36)40-9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-27-56-29-31-58-33-32-57-30-28-55-26-24-53-22-20-51-18-16-49-14-12-47-10-6-39(46)59-42-37(44)4-5-38(42)45/h1-3,8H,4-7,9-34H2,(H,40,43)
InChI Key
PQUMQQHUIZYDPW-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10378-100MG:
QBD10378-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)