Merck
L3147
Sigma-Aldrich
LBブロス寒天培地(Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium with Agar, suitable for regular E.coli culture.
別名:
Luria アガー, Miller's LB アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
組成
Agar, 15 g/L
NaCl, 10 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(4% solution)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
LB(Miller)は、非常によく知られている大腸菌培養に使用される微生物用培地です。 この栄養豊富な微生物用ブロスには、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミン、及び炭水化物が含まれています。 寒天の添加により、固形の微生物用培地を作成できます。
アプリケーション
クローン用大腸菌株の非選択的培養、DNAプラスミド生産、および組換えタンパク質の生産に適しています。 また、適切な抗生物質が加えられたときの選択的培養にも適しています。
寒天を含むLB Broth(Miller)は、シュードモナス・プチダKT2440、平板培養大腸菌の単一コロニーの生成、およびバクテリア株のC14およびMC8M6の純粋コロニーの生成に使用されています。
特徴および利点
寒天入りLB粉末(Miller):
  • 大きい包装を使用するとスケールアップが容易です。
  • 既製のプレートを低予算で代替できます。
  • 標準製剤。
調製ノート
1.蒸留水1 Lに40 gを懸濁させます。
2.溶解させるために、かき混ぜながら沸騰させます。
3.121℃で15分間オートクレーブします。
4.50℃まで冷ましてから、滅菌シャーレに分注します。
LuriaおよびBurrowsの培地を調製するには:ブドウ糖1 gを培地に添加してから、上記の調製手順に進みます。
Luria、AdamsおよびTingの培地(LC寒天としても知られる)を調製するには:オートクレーブ後、滅菌0.1 M塩化カルシウム25 mLを無菌的に添加します。
再構成
粉末40 gを1 Lの水に加えます。 撹拌しながら沸騰するまで加熱し、粉末を溶解します。 121℃で15分間オートクレーブし、滅菌します。 少し冷ました後、抗生物質などを添加します(必要に応じて)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L3147-250G:4548173201085
L3147-1KG:4548173201078
L3147-VAR:
L3147-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Batch solar disinfection inactivates oocysts of Cryptosporidium parvum and cysts of Giardia muris in drinking water
McGuigan KG, et al.
Journal of Applied Microbiology, 101(2), 453-463 (2006)
Multiple microbial activities for volatile organic compounds reduction by biofiltration
Civilini M.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(7), 922-930 (2006)
Difco Manual, 239-239 (1998)
Miller, J.H.
Experiments in Molecular Genetics, 433-433 (1972)
Hybridization between Escherichia coli and Shigella..
Luria, S.E., and Burrous, J.W.
Journal of Bacteriology, 74, 461-476 (1955)
資料
The development of genetic engineering and cloning has opened many possibilities of expression and isolation of heterologous proteins for research purposes. Considerable advances in technology have enabled expression and isolation of recombinant proteins in large scale.
The development of genetic engineering and cloning has opened many possibilities of expression and isolation of heterologous proteins for research purposes. Considerable advances in technology have enabled expression and isolation of recombinant proteins in large scale.