Merck
QBD11303
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-TFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C115H209F4N3O54
分子量:
2573.87
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C115H209F4N3O54/c116-106-105-107(117)114(119)115(113(106)118)176-112(127)5-10-129-14-18-133-22-26-137-30-34-141-38-42-145-46-50-149-54-58-153-62-66-157-70-74-161-78-82-165-86-90-169-94-98-173-102-104-175-100-96-171-92-88-167-84-80-163-76-72-159-68-64-1
InChI Key
HRSPFTFLLQQMCV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
特徴および利点
MAL-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or a protein with a payload by reaction of the maleimide with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11303-1000MG:
QBD11303-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
QBD11303-100MG
QBD11303-1000MG