Merck
QBD11435
Sigma-Aldrich
Tetra(-amido-dPEG ®11-MAL)pentaerythritol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C141H248N12O64
分子量:
3135.52
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: branched
functionality: homofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
Tetra(-amido-dPEG®₁₁-MAL)pentaerythritol has four connected dPEG spacers that are each capped with a maleimide group which can react with a free thiol.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11435-100MG:
QBD11435-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)