Merck
418730
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol ethoxylate (15/4 EO/OH)
average Mn ~797
別名:
Pentaerythritol ethoxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C[CH2(OCH2CH2)nOH]4
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~797
屈折率
n20/D 1.475
bp
>300 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(CO)(CO)CO.OCCO
InChI
1S/C5H12O4.C2H6O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9;3-1-2-4/h6-9H,1-4H2;3-4H,1-2H2
InChI Key
IJQXJNFUDNCYAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pentaerythritol ethoxylate (15/4 EO/OH)は、ペンタエリスリトール骨格を持つ分枝ポリマーです。沈殿剤として使用され、結晶化条件のスクリーニングおよび精製を促進することができます。
アプリケーション
ペンタエリスリトールエトキシレート (15/4 EO/OH)は、四官能性マクロイニシエーターの合成に使用され、両親媒性共重合体の調製に利用できます。また、4,4′-メチレンビス(フェニルイソシアナート)(MDI)と反応させることができ、金属化ポリウレタン(PU)樹脂の製造への使用が期待されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
418730-2L:
418730-VAR:
418730-500ML:
418730-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metallization of cross-linked polyurethane resins by reduction of polymer-incorporated metal ion.
Shibata M and Ito T
Polymer, 44(19), 5617-5623 (2003)
Synthesis of amphiphilic star block copolymers of polystyrene with PEG core via ATRP?control of chain architecture and the formation of core-shell type globular structure.
An SG, et al.
Polymer, 47(11), 4154-4162 (2006)
Pentaerythritol propoxylate: a new crystallization agent and cryoprotectant induces crystal growth of 2-methylcitrate dehydratase.
Gulick A, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 58(2), 306-309 (2002)