Merck
QBD11341
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®4-TFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22F4O7
CAS番号:
分子量:
414.35
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
官能基
ester
hydroxyl
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
特徴および利点
Hydroxy-dPEG ®₄-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11341-1000MG:
QBD11341-100MG:
試験成績書(COA)