About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H65NO13S2
CAS番号:
分子量:
748.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1CCSS1)=O
InChI
1S/C33H65NO13S2/c1-36-9-10-38-13-14-40-17-18-42-21-22-44-25-26-46-29-30-47-28-27-45-24-23-43-20-19-41-16-15-39-12-11-37-8-7-34-33(35)5-3-2-4-32-6-31-48-49-32/h32H,2-31H2,1H3,(H,34,35)
InChI Key
WHTUJGAYCNMFSV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
特徴および利点
The m-dPEG®12-lipoamide has a lipoic acid group linked to a single molecular weight methoxy-terminated dPEG® spacer arm. The lipoic acid group readily forms stable dative bonds with metals such as gold. The hydrophilic, non-immunogenic single molecular weight dPEG® imparts water solubility to the target molecules. As surface modification reagents, these dPEG® products reduce non-specific binding to modified surfaces.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)