QBD10808
Lipoamido-dPEG®12-acid
別名:
Polyethylene glycol, alpha-(2-carboxyethyl)-omega-[2-[[5-(3R)-1,2-dithiolan-3-yl-1-oxopentyl]amino]ethoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C35H67NO15S2/c37-34(4-2-1-3-33-6-32-52-53-33)36-7-9-41-11-13-43-15-17-45-19-21-47-23-25-49-27-29-51-31-30-50-28-26-48-24-22-46-20-18-44-16-14-42-12-10-40-8-5-35(38)39/h33H,1-32H2,(H,36,37)(H,38,39)
InChI Key
KTDABPXYRAJNFQ-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
QBD10808-1000MG | 4061832878232 |
QBD10808-100MG | 4061832878249 |