アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN3C(C=CC3=O)=O)=O
特徴および利点
Biotin-dPEG®23-MAL takes advantage of the well-known, specific Michael reaction between a maleimide group and a free sulfhydryl to allow site-specific biotin labeling of molecules in aqueous media within the pH range of 6.5 – 7.5. The single molecular weight dPEG® spacer (94.1 Å) provide precise spacing between the biotin moiety and the labeled molecule. The dPEG® spacer imparts water solubility to the labeled molecule while reducing immunogenicity, aggregation, and precipitation of labeled biomolecules or other labeled compounds.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10785-100MG:
QBD10785-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)