アッセイ
≥95% (oligomer purity)
≥95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Pegylations
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C38H74O20S2/c39-37(40)1-3-43-5-7-45-9-11-47-13-15-49-17-19-51-21-23-53-25-27-55-29-31-57-33-35-59-60-36-34-58-32-30-56-28-26-54-24-22-52-20-18-50-16-14-48-12-10-46-8-6-44-4-2-38(41)42/h1-36H2,(H,39,40)(H,41,42)
InChI Key
SSUZECNFRDBXHC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 環状鋳型法による直角に二重クリック可能なヤヌスナノ粒子の調製
- 腫瘍を標的とする環状RGD機能化金ナノ粒子の調製
- 直交クリック可能な機能をもつ、不斉機能化ナノ粒子
- 部位特異的に付着するポリ(エチレングリコール)リンカーおよびチオール部交換反応を用いた、DNA-金ナノ粒子上への小分子GTPアーゼRab6Aの機能的固定化
- タンパク質の捕捉と蛍光アッセイのための、リガンドによる生物機能化に関連した、密閉マイクロ流路チャネル内側の金属ナノ粒子フィルムの直接記入
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671525-100MG:
671525-500MG:
671525-VAR:
671525-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.