アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C38H64N2O21/c41-33-1-2-34(42)39(33)60-37(45)5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-38(46)61-40-35(43)3-4-36(40)44/h1-32H2
InChI Key
OVDFFVRBNAHLOH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | KWSSA10TT1 | KWSCA10FF1 | KW06A10FF1 |
---|---|---|---|
technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable | technique(s) prefiltration: suitable |
product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 10 | product line Opticap® XL 10 |
filtration area 0.69 m2 | filtration area 0.69 m2 | filtration area 0.7 m2 | filtration area 0.8 m2 |
sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
matrix Milligard® | matrix Milligard® | matrix Milligard® | matrix Milligard® |
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)