Merck
JKA4107
Sigma-Aldrich
Succinimidyl Glutaramide-PEG5K-Succinimidyl Glutaramide
average Mn 5000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H4O2NOOCCH2CH2CH2COHN(CH2CH2O)n-CH2CH2NHCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
solid
分子量
average Mn 5000
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3