Merck
JKA7038
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
別名:
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
4arm-PEG20K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 20,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG SCM (4arm PEG NHS Ester). Hydrogel PEG. This is the activated form of 4ARM-COOH.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7038-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cencer, M., et al.
Biomacromolecules (2014)
Santi, D.V., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6) (2014)
資料
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.