Merck
JKA7010
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, amine reactive
別名:
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)4
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, average Mn 20,000
形状
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG Succinimidyl Glutarate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7010-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Sargeant, T.D., et al.
Acta Biomaterialia, 8(1) (2012)
資料
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.