Merck
JKA7039
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K-SH
average Mn 20,000
別名:
4arm-PEG-SH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEGチオール。ヒドロゲルPEG。穏やかな反応条件下でチオール基を選択します。
アプリケーション
用途には、バイオコンジュゲーション、薬物送達、PEGハイドロゲル、架橋剤、および表面官能基化などがあります。
法的情報
JenKem Technology社製の製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
資料
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.