Merck
433497
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)、トリレン 2,4-ジイソシアナート末端
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution), isocyanate ~3.6 wt. %
別名:
トリレンジイソシアナート-ポリプロピレングリコールポリマー, ポリプロピレングリコール-トルエンジイソシアナート共重合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution)
degree of polymerization ~34
組成
isocyanate, ~3.6 wt. %
硬度
80 (Shore A, reacted with MOCA)
不純物
<0.1% residual TDI
屈折率
n20/D 1.4742
粘度
≤1,700 cP(40 °C)(lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(O)CO.Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
遊びロ-ラ-と研磨操作用パッド。
特徴および利点
従来のポリウレタンオリゴマ-よりも低粘度。芳香族イソシアナ-トは脂肪族イソシアナ-トよりも高反応性。芳香族イソシアナ-トは脂肪族イソシアナ-トよりも低光安定性。
物理的形状
ポリウレタンプレポリマ-。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
433497-VAR:
433497-BULK:
433497-1L:
433497-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Clinico-morphological characteristics of chronic pancreatitis in pancreatic duct occlusion using KL-3 glue].
V S Zemskov et al.
Klinicheskaia khirurgiia, (11)(11), 3-5 (1986-01-01)
P P Salov et al.
Vestnik khirurgii imeni I. I. Grekova, 146(3), 71-72 (1991-03-01)
The authors have suggested the presence of reflux regulating the relationship between the urinary bladder and vesicoureteral segment which was called the vesico-osteal reflex (VOR). An original method of diagnostics of VOR with the help of profilometry was developed. A
[Use of KL-3 medical glue in surgery of the organs of the hepatopancreatoduodenal area].
V S Zemskov et al.
Khirurgiia, (8)(8), 37-39 (1985-08-01)
[The use of the polyurethane adhesive compound KL-3 for treating varicosities of the surface veins].
Iu M Polous et al.
Klinichna khirurhiia, (7)(7), 26-27 (1996-01-01)
[Use of medical glues MK-6 and KL-3 in surgical endocrinology].
I V Komissarenko et al.
Klinicheskaia khirurgiia, (12)(12), 19-20 (1985-01-01)