おすすめの製品
摩擦抵抗
10 mg (Taber, H-22 wheel)
品質水準
フォーム
beads
pellets
melt index
4 g/10 min (190°C/8.7kg)
硬度
84 (Shore A, ASTM D 2240)
転移温度
Tg −40 °C (DSC)
softening point 85 °C (Vicat, ASTM D 1525)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N(c1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)NC(=O)O)C(=O)O.OCCCCCC(=O)O.OCCCCO.OCCCO
InChI Key
UTAMRXGORNGYAA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ポリ[4,4′-メチレンビス(フェニルイソシアン酸)-alt-1,4-ブタンジオール/ジ(プロピレングリコール)/ポリカプロラクトン](PU/PCL)は、形状記憶ポリマーとして、また基材の機械的・熱的特性を強化する強化ユニットとして使用できるポリウレタン溶液です。生体適合性であり、内皮増殖に使用されます。PU/PCLに含まれるポリカプロラクトン(PCL)は、ポリマーマトリックスの疎水性特性を強化します。
アプリケーション
PU/PCLは、効率的なガス分離用ポリウレタン膜の形成に使用できます。また、熱機械的特性が良好で生物医学分野で用途がある強化ヒドロゲルの合成にも使用できます。
自動車ダッシュボード、ケーブルジャケット、サイドトリム、ファブリックラミネート、ヘルスケアチューブ、カテーテル、経皮パッチ、インシールズキャスター、靴、ブッシング、ホイール。
特徴および利点
高透明性、耐薬品性、柔軟性、強靭性を有する、丈夫で高性能な耐摩耗性エラストマーです。そのままの形で使用するか、さらに重合させることもできます。低圧縮セット
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
430218-BULK:
430218-VAR:
430218-1KG:
430218-250G:
3D Networked Graphene-Ferromagnetic Hybrids for Fast Shape Memory Polymers with Enhanced Mechanical Stiffness and Thermal Conductivity
Lee S, et al.
Small, 10(19), 3880-3886 (2014)
Strong fiber reinforced hydrogels for biomedical applications
2011 IEEE 37th Annual Northeast Bioengineering Conference (NEBEC), 9(2), 1-2 (2011)
Gas separation in mixed matrix membranes based on polyurethane containing SiO2, ZSM-5, and ZIF-8 nanoparticles
Amedi HR and Aghajani M
Journal of Natural Gas Science and Engineering, 35(19), 695-702 (2016)
A hybrid electrospun PU/PCL scaffold satisfied the requirements of blood vessel prosthesis in terms of mechanical properties, pore size, and biocompatibility
Nguyen T, et al.
Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition, 24(14), 1692-1706 (2013)
Mélusine Bouchet et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 100, 715-723 (2019-04-06)
The search for novel, more compliant vascular grafts for the replacement of blood vessels is ongoing, and predictive tools are needed to identify the most promising biomaterials. A simple analytical model was designed that enables the calculation of the ratio
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
430218-1KG | |
430218-250G | 4061833598009 |