グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.453
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
密度
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
InChI Key
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- トリブロック共重合体ゲート誘電体でポリウレタン鎖を架橋するための架橋剤として。さらに、この誘電体は、低電圧有機薄膜トランジスタを作製するために基質上に固着されます。
- 電気活性形状記憶ポリウレタン/グラフェンナノコンポジットを作製するための前駆体として。これらの材料は通常、アクチュエータ、センサー、人工筋肉、スマートデバイス、およびマイクロスイッチとして使用されます。
- ポリ(乳酸)(PLA)ベースヒドロゲルを生物医学的用途向けに合成するために、非イオン性界面活性剤のプルロニックF127と併用する架橋剤として。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52650-250ML:4548173291833
52650-1L:4548173291826
52650-BULK:
52650-6X1L:4548173269610
52650-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18