安全性情報
8.18586
Sigma-Aldrich
Isophorone diisocyanate
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
別名:
Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N2O2
CAS番号:
分子量:
222.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
EC Index Number:
223-861-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0004 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
430 °C
有効性
4825 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
158-159 °C/13 hPa
mp
-60 °C
転移温度
flash point 155 °C
溶解性
0.015 g/L (slow decomposition)
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(=C=O)C1CC(CC(C1)(C)C)(CN=C=O)C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Thermoresponsive Random Poly(ether urethanes) with Tailorable LCSTs for Anticancer Drug Delivery.: This study explores the development of thermoresponsive random poly(ether urethanes) synthesized using Isophorone diisocyanate. These polymers exhibit adjustable lower critical solution temperatures (LCSTs), making them suitable for controlled anticancer drug delivery applications. The research highlights the potential of Isophorone diisocyanate in creating advanced materials for medical use, specifically in drug delivery systems (Sardon et al., 2015).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.062
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
325.4 °F - closed cup
引火点(℃)
163 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体