アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
66-67 °C (lit.)
67-74 °C
官能基
hydroxyl
maleimide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1CCO)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h1-2,8H,3-4H2
InChI Key
AXTADRUCVAUCRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-(2-ヒドロキシエチル)マレイミドは、免疫毒素の作成に応用できるタンパク質の架橋剤である、[2,2-ビス(マレイミドエトキシ)-
プロパン (BMEP)]の合成に使用できます。また、形状記憶能を持った温度応答性自己修復ポリウレタンの調製にも使用できます。
プロパン (BMEP)]の合成に使用できます。また、形状記憶能を持った温度応答性自己修復ポリウレタンの調製にも使用できます。
N-(2-ヒドロキシエチル)マレイミドは、次の用途で使用できます。
- Candida antarcticaリパーゼB(CalB)を触媒として9,10-エポキシ-18-ヒドロキシオクタデカン酸(EFA)およびアジピン酸ジメチルと反応させることで、マレイミドを末端基とするEFAベースの多機能性オリゴエステル樹脂を合成。
- トリフルオロメタンスルホンイミドを触媒とするδ-バレロラクトンの開環重合の開始剤として。
- ヒマシ油、エレオステアリン酸およびジイソシアン酸イソホロンと反応させて行うバイオベースのポリウレタンイミドのワンポット合成。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773263-250MG:
773263-VAR:
773263-1G:
773263-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzymatic catalysis as a versatile tool for the synthesis of multifunctional, bio-based oligoester resins
Semlitsch S, et al.
Green Chemistry, 18(7), 1923-1929 (2016)
Controlled/living ring-opening polymerization of δ-valerolactone using triflylimide as an efficient cationic organocatalyst
Kakuchi R, et al.
Macromolecules, 43(17), 7090-7094 (2010)
One-pot synthesis of cyclopentadienyl endcapped poly (2-ethyl-2-oxazoline) and subsequent ambient temperature Diels?Alder conjugations.
Glassner M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(38), 10620-10622 (2011)
New protein crosslinking reagents that are cleaved by mild acid.
Srinivasachar K & Neville Jr DM.
Biochemistry, 28(6), 2501-2509 (1989)
Eddie K Hasty et al.
Orthopedics, 40(4), e641-e647 (2017-04-19)
Proximal humerus fractures in the elderly are increasing in frequency as the population ages. The purpose of this study was to investigate surgical and cost trends in the Medicare population. The PearlDiver database was queried using diagnosis codes to identify