グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (CHN)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: linker
mp
120-125 °C
官能基
maleimide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C=C1)N(C(C=C2)=CC=C2N=C=O)C1=O
InChI
1S/C11H6N2O3/c14-7-12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(15)5-6-11(13)16/h1-6H
InChI Key
OJQSISYVGFJJBY-UHFFFAOYSA-N
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49667-10MG-BULK-F:
49667-50MG-BULK-F:
49667-BULK:
49667-VAR-F:
49667-10MG-F:
49667-VAR:
49667-50MG-F:
49667-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック