Merck
CDS011290
Sigma-Aldrich
4-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl)-benzoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7NO4
CAS番号:
分子量:
217.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-9-5-6-10(14)12(9)8-3-1-7(2-4-8)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChI Key
LKUOJDGRNKVVFF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS011290-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ojodomo J Achadu et al.
Talanta, 166, 15-26 (2017-02-19)
The fabrication of maleimide-derivatized graphene quantum dots (M-GQDs) and zinc phthalocyanine (2) as novel sensor probes for the selective detection of biothiols (cysteine, homocysteine or glutathione) through the rapid and specific Michael addition reaction between biothiols and the maleimide-derivatized probes