Merck
JKA3124
Sigma-Aldrich
mPEG2K
average Mn 2,000, Maleimide, thiol reactive
別名:
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
mPEG2K-MAL, average Mn 2,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 2,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.7
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3124-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)
Pradyumna Kedarisetti et al.
Biomedical optics express, 11(11), 6211-6230 (2020-12-08)
The presence of circulating tumor cells (CTCs) in a patient's bloodstream is a hallmark of metastatic cancer. The detection and analysis of CTCs is a promising diagnostic and prognostic strategy as they may carry useful genetic information from their derived
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
JKA3124-1G4061833866832