Merck
757853
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール) (N-ヒドロキシスクシンイミド 5-吉草酸)エーテルN′-(3-マレイミドプロピオニル)アミノエタン
average MN 4,000, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester, maleimide
別名:
マレイミド-PEG-NHS保護酸, マレイミド-PEG-吉草酸, マレイミド-PEG-酸, マレイミドポリオキシエチレンNHS保護吉草酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H7N2O3(C2H4O)nC9H12NO4
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール) (N-ヒドロキシスクシンイミド 5-吉草酸)エーテルN′-(3-マレイミドプロピオニル)アミノエタン, average Mn 4,000
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 4,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
転移温度
Tm 46-51 °C
Ω末端
NHS ester
α末端
maleimide
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
詳細
PEG平均Mn3,400;n~77
アプリケーション
用途には、バイオコンジュゲーション、薬物送達、PEGハイドロゲル、架橋剤、および表面官能基化などが報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757853-VAR:
757853-100MG:
757853-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anton Oseledchyk et al.
ACS nano, 11(2), 1488-1497 (2016-12-20)
Ovarian cancer has a unique pattern of metastatic spread, in that it initially spreads locally within the peritoneal cavity. This is in contrast to most other cancer types, which metastasize early on via the bloodstream to distant sites. This unique
資料
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
757853-100MG4061833241707