Merck
QBD10075
Sigma-Aldrich
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H70N4O18
分子量:
943.04
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O)=O)[H]
InChI Key
CRNALQPTUWXZDG-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL contains a 4-formyl benzamido group on one end of a 12-unit discrete (single molecular weight) PEG spacer arm and a reactive maleimide group on the other end. The maleimide group allows conjugation to a free sulfhydryl moiety. 4-formyl-benzamide is used to introduce an aldehyde group into a target molecule. The hydrophilic, non-immunogenic dPEG® spacer provides improved water solubility to the target molecule compared to spacers containing only hydrocarbons.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
QBD10075-1000MG4061832876610
QBD10075-100MG4061832876627