製品名
mPEG40K-MAL, average Mn 40,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 40,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.6
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3123-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antiviral Research, 108 (2014)