About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
製品名
ポリエチレングリコール, 35,000
フォーム
flakes
分子量
average Mn 35,000
mp
64-66 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、費用効果性、親水性、生体適合性などの特性を有するエチレンオキシドのオリゴマーである合成ポリマーであり、生物医学的ヒドロゲルの製造に適しています。
アプリケーション
PEGは、薬物送達、生物医学アプリケーション、エネルギー貯蔵システムの分野で幅広いアプリケーションに使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
81310-5KG:
81310-VAR:
81310-1KG:
81310-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Entrapment of essential oils in hydrogels for biomedical applications
Polymeric Gels, 125-141 (2018)
Biomedical hydrogels
Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering, 107-115 (2005)
Hydrogels in craniofacial tissue engineering
Biomaterials for Oral and Dental Tissue Engineering, 47-64 (2017)
Oğuz Kaan Kırbaş et al.
Scientific reports, 9(1), 19159-19159 (2019-12-18)
From biomarkers to drug carriers, Extracellular Vesicles (EVs) are being used successfully in numerous applications. However, while the subject has been steadily rising in popularity, current methods of isolating EVs are lagging behind, incapable of isolating EVs at a high
Permeability and blood compatibility properties of chitosan-poly(ethylene oxide) blend membranes for haemodialysis
Amiji MM
Biomaterials, 16(8), 593-599 (1995)