Merck
94646
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 35,000
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioUltra
フォーム
powder or crystals (or flakes)
分子量
Mr ~35000
不純物
insoluble matter:, passes filter test
≤0.005% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
64-66 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.12
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は、化粧品、医薬品、食品の添加物として使用されるポリエーテル化合物です。エチレン・グリコール[-(CH2CH2O)n]の反復単位で構成されています。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は、以下の用途に使用されています:
  • 温度変化時に肝細胞の細胞膜を安定化するための、UW(University of Wisconsin)低温保存液の成分として
  • 移植用ラット肝臓の過冷却保存技術の研究や低体温障害からの保護のための過冷却液の成分として
  • 多細胞スフェロイド(MCS)培養作製のための水相の調製
生物化学的/生理学的作用
ポリエチレングリコール(PEG)は、生体共役反応とナノ医療のゴールドスタンダードとして使用される合成ポリマーで、血液循環時間を延長し、薬効を高めます。氷の結晶化を防ぐ氷調節剤として機能し、細胞膜に有効です。PEGは、脂質過酸化や細胞膜損傷などの低体温障害に対する保護を提供します。PEG結合薬はヒトでの使用が安全と考えられており、米国食品医薬品局(FDA)による承認を受けています。PEGには、バイオセンシング、イメージング、組織工学などいくつかの生物医学アプリケーションがあります。また、タンパク質を吸着させず肝臓への取り込みを減少させるため、ナノ粒子のコーティングに役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94646-BULK-F:
94646-1KG-F:
94646-VAR-F:
94646-250G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wontae Lee et al.
Nature communications, 10(1), 144-144 (2019-01-13)
Understanding how forces orchestrate tissue formation requires technologies to map internal tissue stress at cellular length scales. Here, we develop ultrasoft mechanosensors that visibly deform under less than 10 Pascals of cell-generated stress. By incorporating these mechanosensors into multicellular spheroids
Anisha A D'souza et al.
Expert opinion on drug delivery, 13(9), 1257-1275 (2016-04-28)
Polyethylene glycol (PEG) is a polymer of choice in drug delivery systems. This USFDA-approved polymer is popular due to its tunable properties and well-established safety profile: prime requisites considered during the selection of any excipient in formulation development. The unique
Janina-Miriam Noy et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2320-2333 (2020-04-29)
Phosphorylcholine is known to repel the absorption of proteins onto surfaces, which can prevent the formation of a protein corona on the surface of nanoparticles. This can influence the fate of nanoparticles used for drug delivery. This material could therefore
Wontae Lee et al.
Nature communications, 10(1), 144-144 (2019-01-13)
Understanding how forces orchestrate tissue formation requires technologies to map internal tissue stress at cellular length scales. Here, we develop ultrasoft mechanosensors that visibly deform under less than 10 Pascals of cell-generated stress. By incorporating these mechanosensors into multicellular spheroids
M Hossein Aghdaie et al.
International journal of organ transplantation medicine, 11(1), 15-25 (2020-12-17)
Hepatocyte transplantation using isolated human hepatocytes is an alternative source that can be used for the treatment of metabolic diseases and acute liver failure as a time bridge to liver transplantation. These cells can also be used for bioartificial liver