Merck
JKA4105
Sigma-Aldrich
HS-PEG1500-SH
average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive
別名:
HS-PEG-SH, Polyethylene glycol, Thiol-PEG-Thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
HS-PEG1500-SH, average Mn 1,500
フォーム
liquid
分子量
average Mn 1,500
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
詳細
Thiol PEG Thiol. Thiol reactive PEG crosslinker, reacts with HS groups on cysteine side chains under mild reaction conditions.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA4105-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.