製品名
HS-PEG-NH2, HCl Salt, average Mn 7,500
フォーム
solid
分子量
average Mn 7,500
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
アプリケーション
用途として、生体共役反応、ドラッグ・デリバリー、PEGヒドロゲル、架橋剤、および表面機能化剤が含まれます。
法的情報
製造:JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5146-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
JKA5146-500MG | 4061833867020 |