Merck
G5882
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
タイプ
Grade I
フォーム
liquid
濃度
25% in H2O
テクニック
electron microscopy: suitable (fixative)
electron microscopy: suitable
colorless
有効pH範囲
2.9
mp
-10 °C ((14 °F ))
溶解性
water: soluble at 20 °C
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタルアルデヒド(グルタルジアルデヒド、ペンタン-1,5-ジアール)は、多用途の生化学的試薬として広く使用されている脂肪族ジアルデヒドです。グルタルアルデヒド溶液には、結合特性が異なるモノマーとポリマーが含まれています。その用途には、タンパク質架橋剤としての機能が含まれ、顕微鏡検査、組織染色、および細胞染色における酵素固定を促進します。この化合物は、SDS-PAGE、染色、あるいは電子顕微鏡法の前のアミン反応性ホモ二官能基性架橋剤および細胞固定剤として作用することから、さまざまな形態学的研究に適しています。
グルタルアルデヒドは、アミンおよびヒドラジン誘導体をタンパク質やその他のアミン含有ポリマーに効率よく架橋結合します。とりわけ、ビオチンヒドラジドを核酸に直接カップリングする特定の反応に使用されており、蛍光性ヒドラジドおよびヒドロキシルアミンをDNAに結合させるために使用できる可能性が示唆されています。組織学的研究では、グルタルアルデヒドは組織切片を保存するために使用されます。組織切片は、検査の直前に標本化されます。
アプリケーション
グルタルアルデヒド溶液は、次の用途で使用されています:
  • 走査電子顕微鏡(SEM)用の血液試料の固定
  • SEM分析用の足場部分の固定
  • 細胞成分を永久的に架橋結合するためにK562(白血病)細胞を処理するための薬剤処理
生物化学的/生理学的作用
グルタルアルデヒドは、細胞を固定するために生物医学研究で使用できます。また、健康な赤血球と病的な赤血球を調べるツールとしても使用できます。スパイロメーターチューブ、内視鏡機器、透析器、血液透析定量ポンプ・透析液送達システム、腔内プローブ、トランスデューサー、麻酔・呼吸療法用機器などの医療機器や、再利用する腹腔鏡用使い捨てプラスチック製トロカールは、グルタルアルデヒドで消毒できます。
特徴および利点
  • 汎用性が高く、さまざまな研究用途に適用可能
  • 既製の溶液のため調製時間が不要
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
高純度が要求される技法に推奨されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5882-80ML:4548173949406
G5882-500ML:
G5882-50ML:4548173949390
G5882-10X1ML:4548173949376
G5882-VAR:
G5882-10ML:
G5882-1L:4548173949383
G5882-10X10ML:4548173949369
G5882-H:
G5882-BULK:
G5882-100ML:4548173949352
G5882-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Malwina Sosnowska et al.
International journal of nanomedicine, 14, 6197-6215 (2019-09-10)
Degradation of the extracellular matrix (ECM) changes the physicochemical properties and dysregulates ECM-cell interactions, leading to several pathological conditions, such as invasive cancer. Carbon nanofilm, as a biocompatible and easy to functionalize material, could be used to mimic ECM structures
Jules D P Valentin et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 247-257 (2019-05-28)
Many materials used in the medical settings such as catheters and contact lenses as well as most biological tissues are not purely elastic, but rather viscoelastic. While substrate elasticity has been investigated for its influence on bacterial adhesion, the impact
Mariafrancesca Cascione et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-26)
The side effects induced by nanoparticle exposure at a cellular level are one of the priority research topics due to the steady increase in the use of nanoparticles (NPs). Recently, the focus on cellular morphology and mechanical behavior is gaining
Irene Costantini et al.
Scientific reports, 5, 9808-9808 (2015-05-08)
Extensive mapping of neuronal connections in the central nervous system requires high-throughput µm-scale imaging of large volumes. In recent years, different approaches have been developed to overcome the limitations due to tissue light scattering. These methods are generally developed to
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
資料
This article discusses attachment-dependent cell growth and cell proliferation investigations using the MultiScreen Assay System from Millipore.