Merck
8.20603
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
(25% solution in water) for synthesis
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
NACRES:
NA.22
テクニック:
electron microscopy: suitable
bp:
100.5 °C/1013 hPa
蒸気圧:
0.27 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
0.27 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
濃度
23.0-27.0% (hydrogensulfite method)
テクニック
electron microscopy: suitable
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Glutardialdehyde (25% solution in water) can be used in electrochemical studies as a cross-linker chemical to immobilize sensory material on the active region of the electrode and to modify the electrode surface.
アナリシスノート
Assay (hydrogensulfit methode): 23.0 - 27.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.065
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8206032501:
8206030501:
8206030521:
8206039025:
8206032500:
8206032521:
8206039999:
8206031000:
8206030000:
IN2RCMG820603:
8206030100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Zhina Hadisi et al.
Macromolecular bioscience, 20(4), e1900328-e1900328 (2020-02-23)
Burn injuries represent a major life-threatening event that impacts the quality of life of patients, and places enormous demands on the global healthcare systems. This study introduces the fabrication and characterization of a novel wound dressing made of core-shell hyaluronic