Merck
G7651
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
Grade I, 50% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
タイプ
Grade I
形状
liquid
濃度
50% in H2O
テクニック
electron microscopy: suitable (fixative)
colorless
mp
-21  °C ((-6 °F))
溶解性
water: soluble
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタルアルデヒドは飽和ジアルデヒドで、不妊化剤として広く知られています。グルタルアルデヒド溶液は、結合効率が異なるモノマーとポリマーで構成されています。 
アプリケーション
グルタルアルデヒド溶液は、次の用途で使用されています:
  • 4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸(HEPES)バッファーと共に、走査電子顕微鏡(SEM)用にコンカナバリンA上に濃縮細胞外小胞(EV)を固定するため
  • 細胞を形態観察のために固定するための溶液中の成分として
  • 細菌性細胞の表面形態を保存するために水溶液中に大腸菌細胞を固定するため
生物化学的/生理学的作用
グルタルアルデヒドは、細胞固定のために生物医学研究で使用でき、また健康な赤血球や病的な赤血球の分析にも使用できます。
特徴および利点
  • レンズが付いたゴム製またはプラスチック製の機器と高効率かつ安全に使用できます
  • 金属腐食性なし
  • 最短保存可能期間は14日
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G7651-10X10ML:4548173952536
G7651-BULK:
G7651-VAR:
G7651-10ML:4548173952529
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irene Costantini et al.
Scientific reports, 5, 9808-9808 (2015-05-08)
Extensive mapping of neuronal connections in the central nervous system requires high-throughput µm-scale imaging of large volumes. In recent years, different approaches have been developed to overcome the limitations due to tissue light scattering. These methods are generally developed to
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Andri K Riau et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(5), 3186-3194 (2014-04-26)
To compare flap adhesion strength, stromal bed quality, and tissue responses after flap preparation using nJ- and μJ-energy level femtosecond lasers. All corneal flaps were created by either VisuMax laser (μJ-energy level) or femto-LDV (nJ-energy level). Flap adhesion strength in
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can
Jamie Hinks et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1949-1958 (2015-01-13)
The modification of microbial membranes to achieve biotechnological strain improvement with exogenous small molecules, such as oligopolyphenylenevinylene-conjugated oligoelectrolyte (OPV-COE) membrane insertion molecules (MIMs), is an emerging biotechnological field. Little is known about the interactions of OPV-COEs with their target, the