すべての画像(4)
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
詳細
グルタルアルデヒドは、グルタルジアルデヒドまたはペンタン-1,5-ジアールとしても知られ、多用途の試薬として機能して、細胞生物学や生化学の研究を含むさまざまな研究領域にわたって使用されています。タンパク質架橋剤として使用されて、顕微鏡検査のための酵素固定を助け、さらに組織染色および細胞染色プロセスにも貢献します。アミン反応性ホモ二官能基性架橋剤としては、SDS-PAGE、染色、または電子顕微鏡法などの手法の前の細胞固定剤として作用することから、さまざまな形態学的研究にとって有用なツールとなっています。
グルタルアルデヒドは、アミンおよびヒドラジン誘導体をタンパク質やその他のアミン含有ポリマーに効率よく架橋結合させることが示されています。とりわけ、ビオチンヒドラジドの核酸への直接カップリングを可能にするため、蛍光性ヒドラジドおよびヒドロキシルアミンをDNAに結合させるために使用できる可能性があります。さらに、組織学的研究では、グルタルアルデヒドは組織切片を保存するため、および詳細な検査のためにこれらを標本化するために使用されます。
グルタルアルデヒドは、アミンおよびヒドラジン誘導体をタンパク質やその他のアミン含有ポリマーに効率よく架橋結合させることが示されています。とりわけ、ビオチンヒドラジドの核酸への直接カップリングを可能にするため、蛍光性ヒドラジドおよびヒドロキシルアミンをDNAに結合させるために使用できる可能性があります。さらに、組織学的研究では、グルタルアルデヒドは組織切片を保存するため、および詳細な検査のためにこれらを標本化するために使用されます。
アプリケーション
グルタルアルデヒド溶液は以下に使用されています:
- マウスおよび食道癌細胞株の固定化
- アミロイドβタンパク質の架橋
- 気管の3Dスキャフォールドの作成におけるゼラチンの架橋
生物化学的/生理学的作用
グルタルアルデヒドは、効果的なタンパク質架橋剤であり、酵素固定化顕微鏡法、組織染色および細胞染色などの技術で使用されています。グルタルアルデヒドは、酸性または中性条件下において異なる形態で存在します。また、水生の微生物に毒性を示します。そのアレルギー性の性質は、過敏症反応を引き起こします。内視鏡検査におけるグルタルアルデヒド蒸気への接触は、大腸炎を引き起こす可能性があります。
特徴および利点
- 汎用性が高く、さまざまな研究用途に適用可能
- 既製の溶液のため調製時間が不要
包装
冷蔵していません
注意
このグレードは電子顕微鏡用固定液用としてはお奨めできません。
調製ノート
特に精製はしていません。
その他情報
免責事項
“本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。”
同等製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G6257-10ML-KC:
G6257-10ML:4548173197982
G6257-1L:4548173198002
G6257-BULK:
G6257-10X10ML:4548173197999
G6257-VAR:
G6257-100ML:4548173197975
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical colitis due to glutaraldehyde: case series and review of the literature
Ahishali E, et al.
Digestive Diseases and Sciences, 54(12), 2541-2541 (2009)
Neutral red uptake assay for the estimation of cell viability/cytotoxicity
Repetto G, et al.
Nature Protocols, 3(7), 1125-1125 (2008)
Initiation of apoptosis, cell cycle arrest and autophagy of esophageal cancer cells by dihydroartemisinin
Du XX, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 67(5), 417-424 (2013)
Sorption characteristics of mixed molecules of glutaraldehyde from water on mesoporous acid-amine modified low-cost activated carbon: mechanism, isotherm, and kinetics
Lloyd M, et al.
Journal of Chemistry, 2015, 790-802 (2015)
A novel tissue-engineered trachea with a mechanical behavior similar to native trachea
Park JH, et al.
Biomaterials, 62(1), 106-115 (2015)