Merck
G6403
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
50% in H2O, suitable for photographic applications
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
濃度
50% in H2O
colorless
mp
-21  °C ((-6 °F))
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for photographic applications
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 標準的な消毒剤を用いた異なる時間間隔における新しい VPES 印象材の寸法安定性の評価:この研究では、グルタルアルデヒド溶液を含むさまざまな消毒剤に曝露した際の新しいビニルポリエーテルシリコン(VPES)印象材の寸法安定性を評価し、歯科用途におけるその信頼性を実証しています(Ahuja et al., 2024)。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G6403-500ML:4548173198040
G6403-BULK:
G6403-100ML:4548173198033
G6403-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irene Costantini et al.
Scientific reports, 5, 9808-9808 (2015-05-08)
Extensive mapping of neuronal connections in the central nervous system requires high-throughput µm-scale imaging of large volumes. In recent years, different approaches have been developed to overcome the limitations due to tissue light scattering. These methods are generally developed to
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Andri K Riau et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(5), 3186-3194 (2014-04-26)
To compare flap adhesion strength, stromal bed quality, and tissue responses after flap preparation using nJ- and μJ-energy level femtosecond lasers. All corneal flaps were created by either VisuMax laser (μJ-energy level) or femto-LDV (nJ-energy level). Flap adhesion strength in
Shoichi Kageyama et al.
Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society, 21(1), 112-122 (2014-09-23)
Preconditioning by brief ischemia protects not only the concerned organ but also other distant organs against subsequent lethal damage; this is called remote ischemic preconditioning (RIPC). This study was designed to investigate the impact of intestinal RIPC on hepatic ischemia/reperfusion
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can