Merck
340855
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
1.05 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
濃度
50 wt. % in H2O
テクニック
electron microscopy: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.42
mp
-21  °C ((-6 °F))
溶解性
water: soluble
密度
1.106 g/mL at 25 °C
適合性
suitable for microfluidics/nanofluidics
アプリケーション
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
sample preparation
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタルアルデヒド(グルタル酸ジアルデヒド、ペンタン-1,5-ジアル)は、タンパク質架橋剤、顕微鏡検査における酵素の固定化、組織化学、細胞化学など、さまざまな目的で効果的な生化学試薬として使用できる脂肪族ジアルデヒドです。アミン反応性ホモ二官能性架橋剤およびSDS-PAGE、染色、または電子顕微鏡検査前の細胞固定剤として機能するため、幅広い形態学的研究に適しています。
グルタルアルデヒドは、アミンおよびヒドラジン誘導体をタンパク質および他のアミン含有ポリマーに効率的に架橋できます。特に、特定の反応では、グルタルアルデヒドを使用してビオチンヒドラジドが核酸に直接結合され、蛍光ヒドラジドおよびヒドロキシルアミンをDNAに結合させるうえで有用な可能性が示されています。組織学研究では、グルタルアルデヒドは組織切片を維持し、詳細な検査に備えるためにも使用されます。
アプリケーション
グルタルアルデヒドは、以下の研究に使用される場合があります:
  • 高解像度の光学顕微鏡と電子顕微鏡による研究に使用する固定溶液(グルタルアルデヒド+パラホルムアルデヒド+ NaPO4)の調製に。
  • 報告されている方法により、ヤギ抗西洋ワサビペルオキシダーゼとアルカリホスファターゼとの結合を研究すること。
  • 過マンガン酸塩の固定時に酵母細胞の細胞質特性の悪化を保護するために使用する一次固定剤の調製に。
ゼラチン、ポリ(ビニルアルコール)、およびポリヘプタペプチド用の架橋剤。
特徴および利点
  • 多用途でさまざまな研究用途に適応可能
  • 既製の溶液で必要な準備時間を短縮
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
340855-25KG:
340855-VAR:
340855-BULK:
340855-25ML:4548173937953
340855-3L:
340855-1L:4548173937946
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biomimetics, 1, 219-219 (1992)
Chem. Abstr., 121, 52250t-52250t (1994)
Polymer Journal (1993)
Minutes Int. Symp. Microencapsulation, 9th, 191-191 (1993)
Plastic Embedding and Sectioning of Plant Tissues.
Liu T.
Bio-protocol, 2(23) (2012)