Merck
241717
Sigma-Aldrich
フェニルビニルスルホン
99%
別名:
(Ethenesulfonyl)benzene, (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl phenyl sulfone, Vinylsulfonylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
168.21
Beilstein:
1906894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
67-69 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble(lit.)
官能基
sulfone
SMILES記法
C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
システインプロテアーゼの合成阻害剤であるフェニルビニルスルホンは、駆虫効果と抗原虫効果を示します
アプリケーション
フェニルビニルスルホンは、シクロプロパン、シクロヘキセン、およびシクロヘキセンを生成するさまざまな環化付加反応で共通試薬として使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
241717-BULK:
241717-VAR:
241717-5G:
241717-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 49, 5599-5599 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7583-7583 (1993)
Aldrichimica Acta, 15, 34-34 (1982)
Tetrahedron, 49, 5495-5495 (1993)
M Varenberg et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 5(24), 785-789 (2007-10-18)
To analyse the performance of mushroom-shaped fibrillar adhesive microstructure, its behaviour was studied during different stages of attachment-loading-detachment cycle. Visualizing the evolutions of real contact area of single microfibres, it is shown that the mushroom-shaped geometry of contact elements promotes