グレード
technical
品質水準
フォーム
liquid
濃度
~50% in H2O (5.6 M)
色
colorless
屈折率
n20/D 1.421
mp
-21 °C ((-6 °F))
溶解性
water: soluble
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Optical-transparent and flexible glucose sensor with ITO electrode.: This paper presents the design and testing of an innovative optical-transparent and flexible glucose sensor, which includes an Indium Tin Oxide (ITO) electrode, for enhanced performance and usability in medical diagnostics (Mitsubayashi K et al., 2003).
注意
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49629-4X2.5L:
49629-6X250ML:
49629-VAR:
49629-BULK:
49629-1L:4548174019719
49629-2.5L:
49629-250ML:4548173961187
49629-6X1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック