Merck
A3551
Sigma-Aldrich
アルセバー溶液
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Blood cell stabilizer solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
アルセバー溶液は、等張平衡塩類溶液です。′日常的に抗凝固剤や血液保存剤として使用されており、冷蔵庫中では全血を約10週間保存できるようになります。
アプリケーション
アルセバー溶液は、次の用途で使用されています:′
  • Meleagris gallopavo(シチメンチョウ)、Oreochromis niloticus(ナイルティラピア)、および Salmo salar(タイセイヨウサケ)から採取された全血の保存剤として
  • 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス-2(SARS-CoV-2)ペプチドのKode Technology改変赤血球(C19-コデサイト)の希釈剤として
  • エビ(Litopenaeus vannamei)から集めた血リンパの保存
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
A3551-BULK:
A3551-VAR:
A3551-500ML:
A3551-6X1L:
A3551-1L:
A3551-6X500ML:
A3551-PROC:
A3551-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.