安全性情報
C3821
Sigma-Aldrich
クエン酸-デキストロース溶液(ACD)
sterile-filtered
別名:
クエン酸-デキストロース抗凝固剤, 酸性クエン酸-デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
無菌性
sterile-filtered
品質水準
フォーム
liquid
pH
4.5-5.5
保管温度
2-8°C
詳細
クエン酸デキストロース溶液(ACD)は、血液貯蔵のために日常的に使用される抗凝固薬および保存剤です。赤血球の理想的な有効期間は、ACD液中で保存した場合21日です。ACD液中で保存した赤血球はブドウ糖を利用しており、再注入投与するとその生存は低下します。
アプリケーション
クエン酸デキストロース溶液(ACD)は、血液学的研究の血液希釈に使用されています。また、マウスからの心臓穿刺による採血およびヒト骨髄単離の際の抗凝固薬として使用されています。
研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
生物化学的/生理学的作用
全血の凝固防止に有用です。赤血球の生存を助けます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C3821-50ML-PW:
C3821-10X50ML:
C3821-PH:
C3821-VAR:
C3821-BULK:
C3821PROC:
C3821-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isolation, expansion and characterisation of mesenchymal stem cells from human bone marrow, adipose tissue, umbilical cord blood and matrix: a comparative study
Secunda R, et al.
Cytotechnology, 67(5), 793-807 (2015)
Interaction between FOG-1 and the corepressor C-terminal binding protein is dispensable for normal erythropoiesis in vivo
Katz SG, et al.
Molecular and Cellular Biology, 22(9), 3121-3128 (2002)
Mingming Yang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(2), 1253-1260 (2020-08-09)
The p53 gene is well known as a key tumor suppressor gene; it is vital for hematopoietic stem cell differentiation and growth. In the present study, the change of platelets (PLTs) in p53 knockout mice (p53-/- mice) was investigated. The
Hideki Miyachi et al.
International journal of cardiology, 266, 61-66 (2018-06-12)
Acute thrombosis is a crucial cause of bioresorbable vascular graft (BVG) failure. Bone marrow-derived mononuclear cell (BM-MNC)-seeded BVGs demonstrated high graft patency, however, the effect of seeded BM-MNCs against thrombosis remains to be elucidated. Thus, we evaluated an antithrombotic effect
The storage of hard-packed red blood cells in citrate-phosphate-dextrose (CPD) and CPD-adenine (CPDA-1)
Beutler E and West C
Blood, 54(1), 280-284 (1979)