Merck
A6535
Sigma-Aldrich
アピラーゼ ジャガイモ由来
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
アデノシン 5′-ジホスファターゼ, アデノシン 5′-トリホスファターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Grade VII
品質水準
フォーム
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
組成
Protein, 25-60%
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アピラーゼは、ヌクレオシド三リン酸および二リン酸の加水分解に使用されます。二リン酸および三リン酸を加水分解するための至適pHは6で、無機基質に対する至適pHは5.1です。シグマ社が提供するアピラーゼは、血小板凝集の阻害研究に使用されています
少なくとも2種類のアイソザイムの存在が異なる種類のバレイショ(S. tuberosum)で確認されています。2種類のうち一方は高いATPase/ADPase比(約10)を、もう一方は低いATPase/ADPase比(約1)を示します。
反応: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi
生物化学的/生理学的作用
アピラーゼは、すべての真核生物と一部の原核生物で見られます。 ジャガイモ由来のアピラーゼは、成長と発達の調節に重要な役割を果たします。 アピラーゼは、神経刺激後の神経伝達物質としてのシナプス性ATPの不活性化、および血栓症を防止するADP誘導血小板凝集の阻害に寄与します。 活性化には二価の金属イオンが必要とされ、5 mMのカルシウムイオンで最良の活性が観察されます。
包装
ATPase unitに基づいて販売されています。
その他情報
本製品は低いATPase/ADPase比を示します。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.5、30°C、1分間に、1.0 μmolの無機リン酸をATPまたはADPから遊離させる酵素量です。
物理的形状
部分精製凍結乾燥品(コハク酸カリウムバッファ-塩を含有)。
調製ノート
レッドポテト由来
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6535-BULK:
A6535-500UN:
A6535-VAR:
A6535-1KU:
A6535-CP:
A6535-100UN:
A6535-2KU:
A6535-200UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Serena Sirigu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(47), E7448-E7455 (2016-11-07)
Direct inhibition of smooth muscle myosin (SMM) is a potential means to treat hypercontractile smooth muscle diseases. The selective inhibitor CK-2018571 prevents strong binding to actin and promotes muscle relaxation in vitro and in vivo. The crystal structure of the
Alexandra L Chang-Graham et al.
Science (New York, N.Y.), 370(6519) (2020-11-21)
Rotavirus causes severe diarrheal disease in children by broadly dysregulating intestinal homeostasis. However, the underlying mechanism(s) of rotavirus-induced dysregulation remains unclear. We found that rotavirus-infected cells produce paracrine signals that manifested as intercellular calcium waves (ICWs), observed in cell lines
Properties of Two Apyrases from Solanum tuberosum
Kettlun, A. et al.
Phytochemistry, 21(3), 551-558 (1982)
Mathieu F Chevalier et al.
Blood, 121(1), 29-37 (2012-10-09)
Natural regulatory T cells (Tregs) participate in responses to various chronic infections including HIV. HIV infection is associated with a progressive CD4 lymphopenia and defective HIV-specific CD8 responses known to play a key role in the control of viral replication.
Nicholas J Roberts et al.
Plant physiology, 161(1), 556-567 (2012-11-09)
Nodulation in legumes requires the recognition of rhizobially made Nod factors. Genetic studies have revealed that the perception of Nod factors involves LysM domain receptor-like kinases, while biochemical approaches have identified LECTIN NUCLEOTIDE PHOSPHOHYDROLASE (LNP) as a Nod factor-binding protein.