包装
pkg of 1 × 1 mg (900100P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 900100P
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
900100P-VAR:
900100P-BULK:
900100P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック