Merck
538903
Millipore
Prostaglandin E1
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
別名:
Prostaglandin E1, PGE₁
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 7876
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to off-white
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)CCCCCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
詳細
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
Activates adenylate cyclase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 1 month at -20°C.
その他情報
Ammer, H. and Schulz, R. 1993. Mol. Pharmacol. 43, 556.
Rubin, D. and Laposata, M. 1991. J. Biol. Chem.266, 23618.
Kurstjens, N.P., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.167, 1162.
Krakauer, K.A., et al. 1986. Prostaglandins32, 301.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
538903B-100MG:
538903B-MG:
538903-MG:
538903-1MG:
538903B-5MG:
538903-10MG:
538903-0MG:
538903-30MG:
538903B-30MG:
試験成績書(COA)