Merck
A6410
Sigma-Aldrich
アピラーゼ ジャガイモ由来
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
アデノシン 5′-ジホスファターゼ, アデノシン 5′-トリホスファターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Grade VI
品質水準
フォーム
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≤15 % of base activity ADPase
分子量
~49 kDa by gel filtration
組成
Protein, 30-60%
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL
その他の活性
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ATP-ジホスホヒドロラーゼとも呼ばれるアピラーゼは、多種多様な植物および動物組織で発現します。市販のアピラーゼ酵素は、ジャガイモ塊茎から単離されたものです。
アプリケーション
アピラーゼは、ヌクレオシド三リン酸および二リン酸を加水分解します。有機二リン酸および三リン酸の加水分解における至適pHは6であり、無機リン酸が基質の場合の至適pHは5.1です。 シグマのアピラーゼは、血小板凝集抑制の研究に使用されています
ジャガイモ由来のアピラーゼは、次の用途で使用されています。
  • ATPを枯渇させるため。
  • 内因性細胞外ATPを分解するため。
  • 麻酔下のマウスから採取した血液を処理するクエン酸デキストロース溶液のサプリメントとして。
少なくとも2種類のアイソザイムの存在が異なる種類のバレイショ(S. tuberosum)で確認されています。2種類のうち一方は高いATPase/ADPase比(約10)を、もう一方は低いATPase/ADPase比(約1)を示します。
反応: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi
生物化学的/生理学的作用
アピラーゼは、2価カチオンの存在下でヌクレオシド三リン酸および二リン酸のリン酸無水結合を加水分解します。ヌクレオチドに対する広範な基質特異性を有します。この特性のため、アピラーゼはDNAシーケンシングおよび血小板凝集阻害などのさまざまなバイオテクノロジー用途に適しています。アピラーゼはアデノシン5′-トリホスファターゼ(ATPアーゼ)活性およびアデノシン5′-ジホスファターゼ(ADPアーゼ)活性を示します。
アピラーゼは、すべての真核生物と一部の原核生物に見られます。ジャガイモのアピラーゼは、成長と分化の調節に重要な役割を果たします。アピラーゼは、神経刺激時の神経伝達物質としてのATPのシナプスにおける不活性化と、血栓症を防ぐためのADP誘導血小板凝集の阻害に関与しています 。活性には二価金属イオンが必要であり、5 mMのカルシウムイオン存在下で最大活性が観察されます。
包装
ATPase unitに基づいて販売されています。
その他情報
本製品は非常に高いATPase/ADPase比を示します。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.5、30°C、1分間に、1.0 μmolの無機リン酸をATPまたはADPから遊離させる酵素量です。
物理的形状
部分精製凍結乾燥品(コハク酸カリウムバッファ-塩を含有)。
調製ノート
ホワイトポテト由来
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6410-100UN:
A6410-200UN:
A6410-500UN:
A6410-BULK:
A6410-1KU:
A6410-VAR:
A6410-2KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Micromanipulation studies of chromatin fibers in Xenopus egg extracts reveal ATP-dependent chromatin assembly dynamics
Yan J, et al.
Molecular Biology of the Cell, 18(2), 464-474 (2007)
Surfactant inhibits ATP-induced release of interleukin-1beta via nicotinic acetylcholine receptors
Backhaus S, et al.
Journal of Lipid Research, 58(6), 1055-1066 (2017)
Stefan Golfier et al.
eLife, 9 (2020-05-13)
Loop extrusion by structural maintenance of chromosomes (SMC) complexes has been proposed as a mechanism to organize chromatin in interphase and metaphase. However, the requirements for chromatin organization in these cell cycle phases are different, and it is unknown whether
Cloning, sequencing, and expression of a human brain ecto-apyrase related to both the ecto-ATPases and CD39 ecto-apyrases1.
Smith T M & Kirley T L
Biochimica et Biophysica Acta, 1386(1), 65-78 (1998)
Alexandra L Chang-Graham et al.
Science (New York, N.Y.), 370(6519) (2020-11-21)
Rotavirus causes severe diarrheal disease in children by broadly dysregulating intestinal homeostasis. However, the underlying mechanism(s) of rotavirus-induced dysregulation remains unclear. We found that rotavirus-infected cells produce paracrine signals that manifested as intercellular calcium waves (ICWs), observed in cell lines