Merck
S2671
Sigma-Aldrich
スラミン ナトリウム塩
≥98% (TLC)
別名:
スラミン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H34N6Na6O23S6
CAS番号:
分子量:
1429.17
Beilstein:
3694087
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
不純物
<15% water (Karl Fischer)
white to light brown
溶解性
H2O: >10 mg/mL
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1NC(=O)c2cccc(NC(=O)Nc3cccc(c3)C(=O)Nc4cc(ccc4C)C(=O)Nc5ccc(c6cc(cc(c56)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c2)C(=O)Nc7ccc(c8cc(cc(c78)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
InChI Key
VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スラミンは抗寄生虫薬であり、内皮細胞増殖を阻害し、多くのシグナル伝達タンパク質のチロシンリン酸化を増加させます。本化合物は蕁麻疹、感覚異常、嘔吐及び神経毒性と関連しています。スラミンはトリパノソーマ症及びオンコセルカ症の治療に用いられます。本化合物はヘパラナーゼの阻害剤として機能するとともに、抗AIDS(後天性免疫不全症候群)特性を示します。
アプリケーション
スラミンナトリウム塩は以下の用途に使用されています:
  • ラットP2Y2プリン作動性受容体の強力な遮断薬としての使用
  • 線状辺緑細胞でみられる短絡電流(Isc)に及ぼす作用の研究
  • グリア細胞の活動性の初期バーストに及ぼす作用の示唆
  • ラットにおける神経保護能の評価
  • プリン受容体阻害剤としての使用、細胞外アデノシン三リン酸(eATP)の作用機序の探索
生物化学的/生理学的作用
スラミンは、ポリスルホン化ナフチル尿素系抗癌剤であり、腫瘍細胞の増殖を阻害します。本剤は、トポイソメラーゼIIのDNAへの結合を妨げることによって、本酵素の活性を阻害します。その血管新生阻害活性は、FGFa、FGFb、およびPGDFなどのいくつかの増殖因子に結合し、その活性を阻害する本剤の能力に関連したものと考えられます。本剤は、受容体からGタンパク質を脱共役させます。本剤は、P2X、P2Yプリン受容体における広域アンタゴニストです。スラミンの抗原虫活性と駆虫活性はよく実証されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なオリゴ糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2671-BULK:
S2671-500MG:
S2671-25MG:
S2671-100MG:
S2671-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gabriela M Rozanski et al.
The European journal of neuroscience, 36(10), 3314-3321 (2012-08-01)
Somatic sensory neuron somata are located within the dorsal root ganglia (DRG) and are mostly ensheathed by individual satellite glial cell sheets. It has been noted, however, that a subpopulation of these DRG somata are intimately associated, separated only by
James M McCarthy et al.
PloS one, 8(1), e55282-e55282 (2013-02-06)
Prion diseases, also known as transmissible spongiform encephalopathies, are a group of fatal neurodegenerative diseases that include scrapie in sheep, bovine spongiform encephalopathy (BSE) in cattle and Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in humans. The 'protein only hypothesis' advocates that PrP(Sc), an
Suramin reduces infarct volume in a model of focal brain ischemia in rats
Kharlamov A, et al.
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale, 147(3), 353-359 (2002)
Drugs That Inhibit Signalling Pathways for Tumor Cell Growth and Proliferation
Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs, 251-305 (2008)
Inorganic polyphosphate regulates neuronal excitability through modulation of voltage-gated channels
Stotz SC, et al.
Molecular Brain, 7(1), 42-42 (2014)
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.