Merck
10102547001
Roche
AMP-PNP
Adenylyl-imidodiphosphate
別名:
アデノシン5’-(β,γ-イミド)三リン酸 リチウム塩 水和物, AMP-PNP, ATP[β,γ-NH], App(NH)p, β,γ-イミドアデノシン5’-三リン酸 リチウム塩, アデニリルイミド二リン酸 リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N6O12P3 · xLi+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
506.20 (free acid basis)
Beilstein:
6047109
UNSPSCコード:
12352204
形状
powder
分子量
Mr 506.2 (ANP-PNP)
Mr 529.9 (AMP-PNP-Li4)
包装
pkg of 25 mg
メーカー/製品名
Roche
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H17N6O12P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
PVKSNHVPLWYQGJ-KQYNXXCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AMP-PNP(アデニリル-イミド二リン酸)は、ATPの加水分解を受けない類似体です。これは、速い軸索輸送を阻害し、膜性細胞小器官と微小管との間の相互作用を促進します。
AMP-PNP(アデニリル-イミド二リン酸)は、アデニル酸シクラーゼという酵素の人工基質です。アデニル酸シクラーゼは、ATPよりも緩徐にアデニリル-イミド二リン酸を加水分解するのに役立ちます。
アプリケーション
AMP-PNPは、ほとんどのATP依存系の競合阻害剤です。α-リン原子とβ-リン原子との間で加水分解する酵素の優れた基質は、β-とγ-リン原子の間で切断する酵素に対しては耐性があります。ヘビ毒ホスホジエステラーゼとアデニル酸シクラーゼの基質
AMP-PNPは、2モーター蛍光アッセイに使用されています。
AMP-PNPは、ヌクレオチド溶液の調製、2モーター蛍光アッセイ、キネシンによるフローセルの調製 およびカスケード結合アッセイに使用されています。
特徴および利点
含量
AMP-PNP 88%(Nから)、リチウム4.5%、水6%
品質
汚染物質:≤1.5% Pi、<0.1% ATP(酵素で)
保管および安定性
-15〜-25℃で保存します。(乾いた状態で保存してください!)
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
S T Brady
Nature, 317(6032), 73-75 (1985-09-05)
Identification of the ATPase involved in fast axonal transport of membranous organelles has proven difficult. Myosin and dynein, other ATPases known to be involved in cell motility, have properties that are inconsistent with the established properties of fast axonal transport
Nucleotide dependence of the dimerization of ATP binding cassette nucleotide binding domains
Fendley GA, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 480(2), 268-272 (2016)
Arthur Chow et al.
Methods in enzymology, 667, 365-402 (2022-05-08)
Pseudokinases often operate through functionally related enzymes and receptors. A prime example is the pseudokinase KSR (Kinase Suppressor of RAS), which can act as both an amplifier and inhibitor of members in the RAS-MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) signaling pathway.
International Review of Cytology, 89 (1984)
Massively Parallel Biophysical Analysis of CRISPR-Cas Complexes on Next Generation Sequencing Chips
Jung C, et al.
Cell, 170(1), 35-47 (2017)